Learn More
MorDalphos Pd G4, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31070164
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31070164 100 mg
31059084 250 mg
31067166 5 g
31069734 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31070164 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD00807811100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau MorDalphos Pd G4
CAS 2230788-66-4
Formule moléculaire C44H57N2O4PPdS
Numéro MDL MFCD30145864
Quantité 100 mg
SMILES P(C1C=CC=CC=1N1CCOCC1)(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)[Pd+2]1(N(C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=[C-]12)C)[O-]S(=O)(=O)C
Poids moléculaire (g/mol) 847.39
Pourcentage de pureté 98%