Learn More
Mordant Black 11 (Grade Technique), TRC
Code produit 30011510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011510 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30011510 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM63500310G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Eriochrome Black T
CAS 1787-61-7
Formule moléculaire C20 H12 N3 O7 S . Na
Quantité 10 g
Synonyme Mordant Black 11
Formule InChI InChI=1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,24-25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-21+;
SMILES [Na+].Oc1cc(c2cc(ccc2c1N=Nc3ccc4ccccc4c3O)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC sodium ; 3-hydroxy-4-[(E)-(1-hydroxynaphtalène-2-yl)diazényl]-7-nitronaphtalène-1-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 461.38
Poids de la formule 461.0294