Learn More
Moricizine, TRC
Code produit 30468580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30468580 10 mg 10mg
30475650 50 mg 50mg
30475348 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30468580 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM63502510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31883-05-3
Formule moléculaire C22H25N3O4S
Poids moléculaire (g/mol) 427.52
Synonyme N-[10-[3-(4-morpholinyl)-1-oxopropyl]-10H-phenothiazin-2-yl]Carbamic Acid Ethyl Ester, 10-(3-Morpholinopropionyl)phenothiazine-2-carbamic Acid Ethyl Ester, Ethyl 10-(beta-N-Morpholinylpropionyl)phenothiazine-2-carbamate, Ethyl 10-(beta-Morpholinopropionyl)phenothiazine-2-carbamate, G 214, Moracizine
Nom IUPAC éthyle N-[10-(3-morpholine-4-ylpropanoyl)phénothiazine-2-yl]carbamate
SMILES CCOC(=O)Nc1ccc2Sc3ccccc3N(C(=O)CCN4CCOCC4)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Moricizine
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H25N3O4S/c1-2-29-22(27)23-16-7-8-20-18(15-16)25(17-5-3-4-6-19(17)30-20)21(26)9-10-24-11-13-28-14-12-24/h3-8,15H,2,9-14H2,1H3,(H,23,27)
Poids de la formule 427.1566