Learn More
Hydrate de morine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10589643 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10589643 5 g Flacon en verre 5g
10633732 10 g Flacon en verre 10g
10474575 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10589643 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 354000050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 654055-01-3 | C15H10O7 | 302.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 654055-01-3 , 480-16-0
Formule moléculaire C15H10O7
Poids moléculaire (g/mol) 302.24
Numéro MDL MFCD00217054
Clé InChI YXOLAZRVSSWPPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme morin hydrate, morinhydrate, bois d,arc hydrate, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one hydrate, morin hydrate, powder, morin flavonol, morin hydrate aurantica, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-chromen-4-one hydrate, 2 inverted exclamation marka,3,4 inverted exclamation marka,5,7-pentahydroxyflavone
CID PubChem 16219651
Nom IUPAC 2-(2,4-dihydroxyphényl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one ; hydrate
SMILES OC1=CC(O)=C(C=C1)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Morin hydrate
Point de fusion 300.0°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 18, 239
Merck Index 14, 6269
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in boiling water, soluble in organic solvents
Poids de la formule 302.24
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Morin hydrate
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'éliminat.