Learn More
Hydrate de morine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Morin Hydrate |
| CAS | 654055-01-3 |
| Formule moléculaire | C15 H10 O7 . H2 O |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H10O7.H2O/c16-6-1-2-8(9(18)3-6)15-14(21)13(20)12-10(19)4-7(17)5-11(12)22-15;/h1-5,16-19,21H;1H2 |
| SMILES | O.OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3O |
| Nom IUPAC | 2-(2,4-dihydroxyphényl)-3,5,7-trihydroxychromén-4-one ; hydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 320.251 |
| Poids de la formule | 320.053 |