Learn More
Morin, MP Biomedicals™
Code produit 11494921 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11494921 5 g
11404931 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494921 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215573305
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 480-16-0
Formule moléculaire C15H10O7
Poids moléculaire (g/mol) 302.238
Clé InChI YXOLAZRVSSWPPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme morin, aurantica, calico yellow, al-morin, toxylon pomiferum, bois d,arc, morin hydrate, 2',3,4',5,7-pentahydroxyflavone, osage orange, osage orange extract
CID PubChem 5281670
ChEBI CHEBI:75092
Nom IUPAC 2-(2,4-dihydroxyphényl)-3,5,7-trihydroxychromén-4-one
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Morin
Couleur Jaune à marron
Quantité 5 g
Poids de la formule 302.2
Forme physique Poudre