Learn More
Morinidazole (R enantiomer), MedChemExpress
Description
Morinidazole R enantiomer is the R-enantiomer of Morinidazole. Morinidazole is a new 5-nitroimidazole class antimicrobial agent. Morinidazole R enantiomer is the less active enantiomer.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Morinidazole (R enantiomer) |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 898230-59-6 |
| Couleur | Jaune clair |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C11H18N4O4 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | R-Morinidazole |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (369.97 mM) |
| Show More |