Learn More
Moroxydine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16498478
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
10 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498478 10 g
16490918 5 g
16472126 500 mg
16448296 100 mg
16412169 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16498478 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0420A
MedChemExpress Moroxydine hydrochloride (ABOB hydrochloride) is a synthetic antiviral compound chemically belonging to the series of the heterocyclic biguanidines.
Moroxydine hydrochloride (ABOB hydrochloride) is a synthetic antiviral compound chemically belonging to the series of the heterocyclic biguanidines.
Spécification
Nom chimique ou matériau Moroxydine hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 3160-91-6
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H14ClN5O
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme ABOB hydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 100 mg/mL (481.56 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (240.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=C(N1CCOCC1)NC(N)=N.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 207.66
Poids de la formule 207.66
Pourcentage de pureté 99.57%
Qualité Research