Learn More
Chlorhydrate de moroxydine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Moroxydine Hydrochloride |
| CAS | 3160-91-6 |
| Formule moléculaire | C6 H13 N5 O . Cl H |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Moroxydine Hydrochloride, 4-Morpholinecarboximidamide, N-(aminoiminomethyl)-, hydrochloride (1:1), 4-Morpholinecarboxamidine, N-amidino-, monohydrochloride (8CI), 4-Morpholinecarboximidamide, N-(aminoiminomethyl)-, monohydrochloride (9CI), Guanidine, 4-morpholinecarboximidoyl-, hydrochloride (6CI), 4-(Amidinoamidino)morpholine hydrochloride, ABOB hydrochloride, Flumidin, Malinguchlorate, Miejunging, Moroxydine hydrochloride, Morpholinobiguanide hydrochloride, Morpholinobiguanide monohydrochloride, N1,N1-Anhydrobis(β-hydroxyethyl)biguanide hydrochloride, Spenitol, Virusmin, Virustat |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13N5O.ClH/c7-5(8)10-6(9)11-1-3-12-4-2-11;/h1-4H2,(H5,7,8,9,10);1H |
| SMILES | Cl.NC(=N)NC(=N)N1CCOCC1 |
| Nom IUPAC | N-carbamimidoylmorpholine-4-carboximidamide;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 207.66 |
| Poids de la formule | 207.0887 |