Learn More
Morpholin-2-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Morpholin-2-one |
| CAS | 4441-15-0 |
| Formule moléculaire | C4 H7 N O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Morpholinone |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7NO2/c6-4-3-5-1-2-7-4/h5H,1-3H2 |
| SMILES | O=C1CNCCO1 |
| Nom IUPAC | morpholine-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 101.104 |
| Poids de la formule | 101.0477 |