Learn More
Ester de tert-butyle d’acide morpholine-2-ylméthyl-carbamique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10238903
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10238903 1 g Flacon en verre ambré 1g
10602685 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10238903 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08372DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 173341-02-1
Formule moléculaire C10H20N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 216.28
Numéro MDL MFCD06808588,MFCD12545849,MFCD12545850
Clé InChI IYHJNCQAADULQE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme tert-butyl morpholin-2-ylmethyl carbamate, tert-butyl morpholin-2-ylmethylcarbamate, 2-n-boc-aminomethylmorpholine, tert-butyl n-morpholin-2-ylmethyl carbamate, tert-butyl morpholin-2-yl methyl carbamate, morpholin-2-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid,n-2-morpholinylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-2-morpholinylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-morpholine-2-methanamine, 2-n-boc-aminomethyl morpholine
CID PubChem 19081107
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CNCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Morpholin-2-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Nom IUPAC tert-butyle N-(morpholine-2-ylméthyle)carbamate
Quantité 1 g
Poids de la formule 216.28
Pourcentage de pureté 97%