Learn More
Morpholine-4-carbothioamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10492444
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10492444 1 g Flacon en verre ambré 1g
10295604 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10125343 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10492444 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RB00140DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 14294-10-1
Formule moléculaire C5H10N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 146.21
Numéro MDL MFCD00178434
Clé InChI GSLBUBZXFUYMSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-morpholinecarbothioamide, 1-morpholinethiocarboximide, 4-morpholinethiocarboxamide, morpholine-4-carbothioic acid amide, aminomorpholin-4-ylmethane-1-thione, thiocarbamoylmorpholine, morpholine-4-carbothioicacidamide, 4-amino thiocarbonyl morpholine
CID PubChem 2393544
Nom IUPAC morpholine-4-carbothioamide
SMILES NC(=S)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Morpholine-4-carbothioamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 146.21
Pourcentage de pureté 97%