Learn More
Bromhydrate de morpholine-4-carboxamidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450421
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450421 100 g 100g
11438867 5 g 5g
11448867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450421 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19985.22
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 157415-17-3 | C5H12BrN3O | 210.075 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 157415-17-3
Formule moléculaire C5H12BrN3O
Poids moléculaire (g/mol) 210.075
Numéro MDL MFCD00051994
Clé InChI IOHSDHMCZXCESZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme morpholine-4-carboximidamide hydrobromide, morpholinoformamidine hydrobromide, 4-morpholinylformamidine hydrobromide, morpholine-4-carboxamidine hydrobromide, 4-morpholinecarboximidamide, monohydrobromide, acmc-20adpt, morpholine-4-carboxamidine, bromide, morpholin-4-carboxamidine hydrobromide
CID PubChem 2806564
Nom IUPAC Morpholine-4-carboximidamide ; bromhydrate
SMILES C1COCCN1C(=N)N.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Morpholine-4-carboxamidine hydrobromide
Point de fusion ∼155°C to 165°C
Quantité 100 g
Beilstein 7389038
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 210.08
Pourcentage de pureté 98%