Learn More
Morpholine-4-carboximidamide hydrobromide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30778221
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30778221 1 g
30770207 5 g
30777617 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30778221 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1404291g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Morpholine-4-carboximidamide hydrobromide
CAS 157415-17-3
Formule moléculaire C5H12BrN3O
Numéro MDL MFCD00051994
Quantité 1 g
SMILES Br.NC(=N)N1CCOCC1
Poids moléculaire (g/mol) 210.07
Pourcentage de pureté 98%