Learn More
Morpholine-4-carboximidamide hydroiodure, Thermo Scientific™
Code produit 10492484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10492484 5 g 5g
10095182 250 mg 250mg
10463163 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10492484 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM00640DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 102392-87-0
Formule moléculaire C5H12IN3O
Poids moléculaire (g/mol) 257.075
Clé InChI LJQSGLRGQQZIMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme morpholine-4-carboximidamide hydroiodide, c5h11n3o.hi, morpholine-4-carboxamidine, iodide, morpholine-4-carboxamidine hydroiodide
CID PubChem 2778396
Nom IUPAC morpholine-4-carboximidamide ; hydroiodure
SMILES C1COCCN1C(=N)N.I
Spécification
Nom chimique ou matériau Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 257.07
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique