Learn More
Morpholine, 99+ %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10282502 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10282502 5 mL Flacon en verre 5mL
10397900 1 L Flacon en verre 1L
10225920 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10185633 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10282502 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158680050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Morpholine, 99 % et plus, C4H9NO, numéro CAS-110-91-8, 1-oxa-4-azacyclohexane, oxyde de diéthylèneimide, imidoxyde de diéthylène, oximide de diéthylène, oxyde de diéthylèneimide, drawamine, p-isoxazine, tétrahydro, tétrahydro-1,4-oxazine, tétrahydro-2h-1,4-oxazine, tétrahydro-p-oxazine, 1 L, 99 % min (GC), 27, 5
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-91-8
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00005972
Clé InChI YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro
CID PubChem 8083
ChEBI CHEBI:34856
Nom IUPAC morpholine
SMILES C1COCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Morpholine
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -5.0°C
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 126.0°C to 130.0°C
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4530 to 1.4550
Quantité 5 mL
Beilstein 27, 5
Fieser 01,705; 11,352; 13,14
Merck Index 15, 6362
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, benzene,, ether, castor oil, ethylene glycol, 2-hexanone,, linseed oil, turpentine, pine oil
Viscosité 2.23 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 87.12
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Morpholine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.