Learn More
Pilon en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 12347462
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100mL
120mL
300mL
Diamètre (métrique) externe:
80 mm
100 mm
120 mm
Hauteur (métrique):
60mm
75mm
90 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Conditionnement
12347462 100mL 80 mm 60mm 1 pièce
12662022 300mL 120 mm 90 mm 1 pièce
12652022 120mL 100 mm 75mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12347462 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 718234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.97€
    53.45€ / 1 pièces
    Économisez 4.52€
    7% de réduction
Expédition estimée: 14-01-2027
Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique. Le mortier en verre borosilicaté Pyrex™ est un bol de broyage idéal pour la préparation de composés, le mélange et le broyage de poudres. À utiliser avec le pilon Pyrex™, vendu séparément.
  • Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
  • À utiliser avec le pilon Pyrex™ (vendu séparément)
  • Idéal pour la préparation de composés, le mélange et le broyage de poudres
Spécification
Diamètre (métrique) externe 80 mm
Type de produit Mortier
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (équipement) Pilon en pyrextrade;
À utiliser avec (application) Idéal pour la préparation de composés, le mélange et le broyage de poudres
Hauteur (métrique) 60mm
Capacité (métrique) 100mL