Learn More
Heinz Herenz Verre pressé au mortier
Code produit 30158401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
80 mm
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
30158401 80 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30158401 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1070580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.75€
    522.46€ / 12 pièces
    Économisez 123.29€
    19% de réduction
Expédition estimée: 09-11-2026
Mortier de 80 mm de diamètre extérieur. Verre pressé.
  • Mortier, verre pressé
  • 80 mm de diamètre extérieur
  • Porcelaine
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) externe 80 mm
Type de produit Mortier et pilon
Matériau Verre
Finition Non vitrifié
Capacité (métrique) 80 mm