Learn More
Morusin, TRC
Code produit 30136325
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136325 100 mg 100mg
30003514 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136325 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM728000100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62596-29-6
Formule moléculaire C25 H24 O6
Poids moléculaire (g/mol) 420.45
Synonyme 4H,8H-Benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-4-one, 2-(2,4-dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-8,8-dimethyl-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-, 4H,8H-Benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-4-one, 2-(2,4-dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-8,8-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)- (9CI), 2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-8,8-dimethyl-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-4-one, Morusin, Mulberrochromene, NSC 649220
Nom IUPAC 2-(2,4-dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-8,8-dimethyl-3-(3-methylbut-2-enyl)pyrano[2,3-h]chromen-4-one
SMILES CC(=CCC1=C(Oc2c3C=CC(C)(C)Oc3cc(O)c2C1=O)c4ccc(O)cc4O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Morusin
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H24O6/c1-13(2)5-7-17-22(29)21-19(28)12-20-16(9-10-25(3,4)31-20)24(21)30-23(17)15-8-6-14(26)11-18(15)27/h5-6,8-12,26-28H,7H2,1-4H3
Poids de la formule 420.1573