Learn More
MedChemExpress Morusin
Code produit 16440386
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16440386 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16440386 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0622
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
MedChemExpress Morusin is a prenylated flavonoid isolated from M. australis with various biological activities, such as antitumor, antioxidant, and anti-bacteria property. Morusin could inhibit NF-κB and STAT3 activity.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 420.45 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
CAS 62596-29-6
Type de produit Natural Products
Pureté 99.83%
Solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.84 mM)
Synonyme Mulberrochromene
Cible NF-κB∣STAT∣Bacterial
Quantité 2 mg