Learn More
MedChemExpress Morusin
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 420.45 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 62596-29-6 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 99.83% |
| Solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.84 mM) |
| Synonyme | Mulberrochromene |
| Cible | NF-κB∣STAT∣Bacterial |
| Show More |