Learn More
Motic™ Moticam A1
Code produit 17867960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de capteur:
sCMOS
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de capteur Conditionnement
17867960 sCMOS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17867960 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100600101412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00€
    222.00€ / 1 pièces
    Économisez 14.00€
    5% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Moticam Le A1 est idéal pour les débutants et les passionnés confirmés à la recherche d'un microscope numérique abordable. Capturez tout ce dont vous avez besoin en 720p et travaillez à une fréquence d'images stable grâce à tous les accessoires inclus.
  • Monture C pour objectif
  • MotiConnect Le logiciel est disponible en téléchargement gratuit (avec mises à jour gratuites incluses).
  • Modes d'affichage en direct : 1280 x 720 px, 1024 x 768 px
Spécification
Type Caméra
Gamme de produits Moticam UN
Comprend Objectif à mise au point réglable, adaptateurs d'oculaire de 30 mm et 38 mm, lame de calibration, tube de visée macro, bague C, USB Câble, capuchon anti-poussière
Types de capteur sCMOS
Dimensions 1/3,1 in
Fréquence (fréquence de trame) 30 fps