Learn More
Motic™ Moticam A16
Code produit 17887960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de capteur:
sCMOS
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de capteur Conditionnement
17887960 sCMOS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17887960 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100600101463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00€
    571.00€ / 1 pièces
    Économisez 129.00€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L'ultime Moticam pour les passionnés avertis aux besoins exigeants, le Moticam Le processeur A16 est doté d'un grand capteur sCMOS de 1/2 in avec une résolution supérieure à 4K et offre jusqu'à 15 images par seconde en imagerie en direct.
  • Monture C pour objectif
  • MotiConnect Le logiciel est disponible en téléchargement gratuit (avec mises à jour gratuites incluses).
  • Modes d'affichage en direct : 4608 x 3456 px, 3264 x 2448 px, 1920 x 1080 px
  • Fréquence d'images maximale : 4608 x 3456 à 15 images/s, 3264 x 2448 à 15 images/s, 1920 x 1080 à 30 images/s
Spécification
Type Caméra
Gamme de produits Moticam UN
Comprend Objectif à mise au point réglable, adaptateurs d'oculaire de 30 mm et 38 mm, lame de calibration, tube de visée macro, bague C, USB Câble, capuchon anti-poussière
Types de capteur sCMOS
Dimensions 1/2,3 in
Fréquence (fréquence de trame) 15 à 30 images par seconde