Learn More
Motic™ Moticam A2
Code produit 17847960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de capteur:
sCMOS
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de capteur Conditionnement
17847960 sCMOS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17847960 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100600101192
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00€
    324.00€ / 1 pièces
    Économisez 29.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Prenez une longueur d'avance en microscopie numérique grâce à une fréquence d'images stable de 30 images par seconde et une résolution de 1080p. Le Moticam A2 est un excellent choix pour tous ceux qui souhaitent débuter dans l'imagerie en direct et partager leurs découvertes.
  • Modes d'affichage en direct : 1920 x 1080 px, 1280 x 720 px
  • Monture C pour objectif
  • MotiConnect Le logiciel est disponible en téléchargement gratuit (avec mises à jour gratuites incluses).
Spécification
Type Caméra
Gamme de produits Moticam UN
Comprend Objectif à mise au point réglable, adaptateurs d'oculaire de 30 mm et 38 mm, lame de calibration, tube de visée macro, bague C, USB Câble, capuchon anti-poussière
Types de capteur sCMOS
Dimensions 1/3,1 in
Fréquence (fréquence de trame) 30 fps