Learn More
Motic™ Moticam A8
Code produit 17877960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de capteur:
sCMOS
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de capteur Conditionnement
17877960 sCMOS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17877960 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100600101443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.00€
    464.00€ / 1 pièces
    Économisez 13.00€
    2% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le système d'imagerie rapide sCMOS de Moticam Le processeur A8 permet une résolution 4K tout en assurant un taux d'images constant de 15 images par seconde. L'impression d'images nécessite des données haute résolution ; Moticam fournit les détails nécessaires.
L'appareil photo idéal pour tous ceux qui ont des exigences élevées et souhaitent rester flexibles.
  • Monture C pour objectif
  • MotiConnect Le logiciel est disponible en téléchargement gratuit (avec mises à jour gratuites incluses).
  • Modes d'affichage en direct : 3840 x 2160 px, 1920 x 1080 px
  • Fréquence d'images maximale : 3840 x 2160 à 15 images/s, 1920 x 1080 à 30 images/s
Spécification
Type Caméra
Gamme de produits Moticam UN
Comprend Objectif à mise au point réglable, adaptateurs d'oculaire de 30 mm et 38 mm, lame de calibration, tube de visée macro, bague C, USB Câble, capuchon anti-poussière
Types de capteur sCMOS
Dimensions 1/3 in
Fréquence (fréquence de trame) 15 à 30 images par seconde