Learn More
Motic™ Caméra numérique USB Moticam Pro S5 Lite 5,0 MP pour microscopie (jusqu’à 88,4 fps)
Description
- Technologie de capteur rétroéclairé
- Taille du capteur sCMOS, 2/3 po
- Résolution de capture : MP de 5
- Mode d’affichage en direct via USB : 2448 x 2048, 1224 x 1024 pixels
- Taux de trames rapides : 2448 x 2048 à 37,5 fps, 2024 x 1024 à 88,4 fps
- Interface USB 3.1
- Logiciel Motic Images Plus 3.0 inclus pour Windows, OSX et Linux
- Fonctions logicielles : Image fixe et capture vidéo, mesure d’images en direct et fixes, réglages d’images, balance des blancs, exposition manuelle & automatique, système d’étalonnage des objectifs individuels.
- Accessoires inclus : Adaptateur pour bague CS, câble USB 3.1, lame d’étalonnage Motic à 4 points, Motic Images Plus 3.0 pour Windows/OSX/Linux
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Certificat EMC CE |
| Compatibilité (système d’exploitation) | Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux ou supérieur |
| Types de connecteurs | USB 3,1 |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Type d’affichage | USB 3,1 |
| À utiliser avec (équipement) | Tout microscope trinoculaire ou stéréomicroscope |
| Comprend | Adaptateur pour bague CS, câble USB 3.1, lame d’étalonnage Motic à 4 points, Motic Images Plus 3.0 pour PC / OSX / Linux |
| Mémoire | Aucune mémoire, les photos sont enregistrées sur un ordinateur |
| Pixels | 5,0 MP |
| Quantité | 1 |
| Show More |