Learn More
Motic™ Caméra numérique USB Moticam Pro S5 Plus 5,0 MP pour microscopie (jusqu’à 175,8 fps)
Code produit 16600002
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pixels:
5,0 MP
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pixels Conditionnement
16600002 5,0 MP 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16600002 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100600101121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2683.36€
    2219.00€ / 1 pièces
    Économisez 464.36€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Caméra numérique sCMOS USB Moticam Pro S5 plus conçue avec la technologie de capteur rétroéclairé pour un transfert de données rapide. Il vous suffit de la connecter à votre microscope trinoculaire et de numériser facilement vos échantillons à l’aide du l
  • Technologie de capteur rétroéclairé
  • Taille du capteur sCMOS, 2/3 po
  • Résolution de capture : MP de 5
  • Mode d’affichage en direct via USB : 2448 x 2048, 1224 x 1024 pixels
  • Taux de trames rapides : 2448 x 2048 à 68,3 fps, 2024 x 1024 à 175,8 fps
  • Interface USB 3.1
  • Logiciel Motic Images Plus 3.0 inclus pour Windows, OSX et Linux
  • Fonctions logicielles : Image fixe et capture vidéo, mesure d’images en direct et fixes, réglages d’images, balance des blancs, exposition manuelle & automatique, système d’étalonnage des objectifs individuels.
  • Accessoires inclus : Adaptateur pour bague CS, câble USB 3.1, lame d’étalonnage Motic à 4 points, Motic Images Plus 3.0 pour Windows/OSX/Linux
Spécification
Certifications/Conformité Certificat EMC CE
Compatibilité (système d’exploitation) Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux ou supérieur
Types de connecteurs USB 3,1
Contenu et stockage Température ambiante
Type d’affichage USB 3,1
À utiliser avec (équipement) Tout microscope trinoculaire ou stéréomicroscope
Comprend Adaptateur pour bague CS, câble USB 3.1, lame d’étalonnage Motic à 4 points, Motic Images Plus 3.0 pour PC / OSX / Linux
Mémoire Aucune mémoire, les photos sont enregistrées sur un ordinateur
Pixels 5,0 MP
Quantité 1
Accessoires requis Adaptateur de montage en C à acheter séparément
Résolution 2448 x 2048 ou 1224 x 1024 pixels
Types de capteur sCMOS.2/3 in.
Garantie 2 ans