Learn More
Motic™ Caméra numérique USB Moticam S1, 1,2 MP pour microscopie
Product Code. 16689991
Change view
Click to view available options
Pixels:
1,2 MP
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Pixels Unit Size
16689991 1,2 MP 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16689991 Supplier Motic™ Supplier No. 1100600101081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.00€
    450.00€ / 1 pièces
    Économisez 152.00€
    25% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Caméra numérique sCMOS USB Moticam S1 conçue avec la technologie de capteur rétroéclairé pour un transfert de données rapide. Il vous suffit de la connecter à votre microscope trinoculaire et de numériser facilement vos échantillons à l’aide du logiciel M
  • Technologie de capteur rétroéclairé
  • Taille du capteur sCMOS, 1/3 po
  • Résolution de capture : MP de 1,2
  • Mode d’affichage en direct via USB : 1280 x 960, 640 x 480 pixels
  • Taux de trames rapides : 1280 x 960 à 120 fps, 640 x 480 à 240 fps
  • Interface USB 3.1
  • Logiciel Motic Images Plus 3.0 inclus pour Windows, OSX et Linux
  • Fonctions logicielles : Image fixe et capture vidéo, mesure d’images en direct et fixes, réglages d’images, balance des blancs, exposition manuelle & automatique, système d’étalonnage des objectifs individuels.
  • Accessoires inclus : Adaptateur pour bague CS, câble USB 3.1, lame d’étalonnage Motic à 4 points, Motic Images Plus 3.0 pour Windows/OSX/Linux
Specifications
Certifications/Conformité Certificat EMC CE
Compatibilité (système d’exploitation) Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux ou supérieur
Types de connecteurs USB 3,1
Contenu et stockage Température ambiante
Type d’affichage USB 3,1
À utiliser avec (équipement) Tout microscope trinoculaire ou stéréomicroscope
Comprend Adaptateur pour bague CS, câble USB 3.1, lame d’étalonnage Motic à 4 points, Motic Images Plus 3.0 pour PC / OSX / Linux
Mémoire Aucune mémoire, les photos sont enregistrées sur un ordinateur
Pixels 1,2 MP
Quantité 1
Accessoires requis Adaptateur de montage en C à acheter séparément
Résolution 1280 x 960, 640 x 480 pixels
Types de capteur sCMOS.1/3 in.
Gamme de température (métrique) -10°C à +60°C sans condensation
Tension 5 V (à partir du port USB)
Garantie 2 ans