Learn More
Motic™ Caméra numérique USB Moticam S12, 12,0 MP pour microscopie
Code produit 16610002
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pixels:
12,0 MP
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pixels Conditionnement
16610002 12,0 MP 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16610002 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100600101211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.00€
    940.00€ / 1 pièces
    Économisez 470.00€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Caméra numérique sCMOS USB Moticam S12 conçue avec la technologie de capteur rétroéclairé pour un transfert de données rapide. Il vous suffit de la connecter à votre microscope trinoculaire et de numériser facilement vos échantillons à l’aide du logiciel
  • Technologie de capteur rétroéclairé
  • Taille du capteur sCMOS, 0,59 po
  • Résolution de capture : MP de 12
  • Mode d’affichage en direct via USB : 4000 x 3000, 2048 x 1080 pixels
  • Taux de trames rapides : 4000 x 3000 à 25 fps, 2048 x 1080 à 50 fps
  • Interface USB 3.1
  • Logiciel Motic Images Plus 3.0 inclus pour Windows, OSX et Linux
  • Fonctions logicielles : Image fixe et capture vidéo, mesure d’images en direct et fixes, réglages d’images, balance des blancs, exposition manuelle & automatique, système d’étalonnage des objectifs individuels.
  • Accessoires inclus : Adaptateur pour bague CS, câble USB 3.1, lame d’étalonnage Motic à 4 points, Motic Images Plus 3.0 pour Windows/OSX/Linux
Spécification
Certifications/Conformité Certificat EMC CE
Compatibilité (système d’exploitation) Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux ou supérieur
Types de connecteurs USB 3,1
Contenu et stockage Température ambiante
Type d’affichage USB 3,1
À utiliser avec (équipement) Tout microscope trinoculaire ou stéréomicroscope
Comprend Adaptateur pour bague CS, câble USB 3.1, lame d’étalonnage Motic à 4 points, Motic Images Plus 3.0 pour PC / OSX / Linux
Mémoire Aucune mémoire, les photos sont enregistrées sur un ordinateur
Pixels 12,0 MP
Quantité 1
Accessoires requis Adaptateur de montage en C à acheter séparément
Résolution 4000 x 3000 ou 2048 x 1080 pixels
Types de capteur sCMOS.0,59 po
Garantie 2 ans