Learn More
Motic™ Solution pour caméra numérique USB Moticam S20
Code produit 17640627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Champ de vision:
15,9 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Champ de vision Conditionnement
17640627 15,9 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17640627 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100600101401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1220.00€
    1165.00€ / 1 pièces
    Économisez 55.00€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les modèles Moticam S pour microscopes trinoculaires sont conçus avec la technologie de capteur rétro-éclairé pour un transfert de données rapide. Connectez-les à votre microscope trinoculaire et à votre ordinateur pour commencer à numériser vos échantill
Les caméras Motic™ sCMOS sont développées par l’ingénierie allemande, avec une qualité de fabrication, une précision technique et une conception légère. La lecture accélérée des données (obturateur déroulant) permet également de travailler sur des phénomènes à déplacement rapide. Pendant toute la durée de vie de votre caméra, vous pouvez télécharger des mises à jour logicielles gratuites.
En connectant votre Moticam à votre ordinateur, vous pourrez travailler avec notre logiciel bien connu, Motic™ Images Plus 3.0, inclus dans le pack. Affichez, capturez, modifiez, mesurez, créez des rapports... profitez de toutes ses fonctionnalités standard et de nouvelles fonctionnalités intégrées dans une nouvelle interface conviviale.
  • Capture d’images fixes et vidéo, mesures et réglages d’images en direct et fixes
  • Balance des blancs, exposition automatique et manuelle, système d’étalonnage individuel de l’objectif
  • Caméra numérique à montage en C amovible
  • Différentes résolutions en direct sont disponibles
  • Sortie USB 3.1 amovible
  • Logiciel (Motic™ Images Plus 3.0) inclus pour Windows, OSX et Linux
  • Lame d’étalonnage Motic™ 4 points
  • Processeur double cœur à 2 GHz
  • Mémoire RAM de 2 Go, mémoire vidéo minimale de 512 Mo
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Directive EMC 2014/30/UE
Compatibilité (système d’exploitation) Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux ou supérieur
Types de connecteurs USB 3,1
Type d’affichage En direct
Champ de vision 15,9 mm
À utiliser avec (application) Impression d’images haute résolution
À utiliser avec (équipement) Microscope trinoculaire, adaptateur pour montage en C
Type de tête Trinoculaire
Comprend Adaptateur pour bague CS, câble USB 3.1, lame d’étalonnage Motic à 4 points, Motic Images Plus 3.0
Mémoire Pas de mémoire interne
Température de fonctionnement (métrique) -10°C à +60°C
Pixels 5 472 x 3 648 px, 2 736 x 1 824 px
Accessoires requis Adaptateur de montage C
Résolution 20 MP
Types de capteur sCMO 1 po
Stérilité Non stérile
Tension 5 V
Garantie 2 ans
Fréquence (fréquence de trame) 18 fps