Learn More
Motic™ Moticam Appareil photo X5 Plus
Code produit 17654505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de capteur:
CMOS
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de capteur unitSize
17654505 CMOS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17654505 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100600101322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    668.18€
    518.00€ / 1 pièces
    Économisez 150.18€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le Moticam La X5 Plus est une caméra WiFi de streaming haute résolution. En créant son propre signal WiFi, il suffit de se connecter avec votre appareil Android ou iOS Utilisez notre appareil pour visualiser, capturer ou modifier des images en direct de votre microscope grâce à notre application gratuite. MotiConnect application.
  • Monture C pour objectif
  • MotiConnect Le logiciel est disponible en téléchargement gratuit (avec mises à jour gratuites incluses).
  • Modes d'affichage en direct : 1920 x 1080 px, 1280 x 720 px
Spécification
Type Caméra WiFi
Comprend Bague d'adaptation CS, lentille focalisable, adaptateurs d'oculaire 30 mm et 38 mm, USB Câble 2.0, Motic™ Diapositive d'étalonnage à 4 points, tube macro, Motic™ Images Plus 3.0 PC/OSX/Linux
Types de capteur CMOS
Dimensions 1/3 in
Fréquence (fréquence de trame) 30 fps