Learn More
Motolimod, MedChemExpress
Code produit 16495848
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16495848 10 mg
16458507 5 mg
16453386 25 mg
16491997 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16495848 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13773
MedChemExpress Motolimod (VTX-2337;VTX-378) is a selective Toll-like receptor 8 (TLR8) agonist, with an EC50 of approximately 100 nM.
Motolimod (VTX-2337
Spécification
Nom chimique ou matériau Motolimod
Forme physique Solid
CAS 926927-61-9
Couleur Jaune clair
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H34N4O2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme VTX-2337 VTX-378
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (109.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC2=CC=C(C3=CC=C(C(N4CCCC4)=O)C=C3)C=C2N=C(N)C1)N(CCC)CCC
Poids moléculaire (g/mol) 458.6
Poids de la formule 458.6
Pourcentage de pureté 97.75%
Qualité Research