Learn More
Fisherbrand™ Contrôleur de pipette motorisé
Product Code. 15850053 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Contrôleur de pipette motorisé
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
15850053 Contrôleur de pipette motorisé
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15850053
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Un contrôleur de pipette puissant, léger et ergonomique, compatible avec toutes les pipettes en verre ou en plastique couramment utilisées
  • Pompe puissante, qui reste silencieuse
  • Conception ergonomique
  • Boutons-poussoirs à revêtement souple
  • Double valve de sécurité
  • Cône de pipette autoclavable
  • Trois vitesses - Élevée et Faible, ainsi qu’un mode Gravité
  • Interrupteur situé sur le côté du contrôleur pour une grande simplicité d’emploi
  • Le voyant lumineux s’allume en rouge quand la batterie est faible
  • Peut être utilisé en continu pendant 8 heures
  • Filtre à membrane remplaçable afin de protéger l’appareil des contaminants prélevés dans la pipette
  • Peut être utilisé pendant le chargement
Remplisseur de pipettes, manipulation de liquides
Specifications
Type de batterie Batterie NiMH de 1000 mAh
Pointes compatibles En forme de cône
Couleur Bleu
Type à poignée Bouton-poussoir souple
Type Contrôleur de pipette
Volume (métrique) 0.1 ml à 200 ml
Type de filtre Filtre à membrane en PTFE hydrophobe
Type de doigt Bouton-poussoir
À utiliser avec (équipement) Pipettes sérologiques en plastique ou en verre
Comprend Remplisseur de pipette, chargeur (prise pour le R.-U.), support de bureau, support de montage mural, deux filtres à membrane de rechange : 0.20 μm et 0.45 μm, manuel d’instructions, batteries
Nombre de vitesses Deux (Élevée et Faible, conjointement avec l’évacuation par gravité)
Temps de rechargement 2 à 3 heures
Alimentation électrique 2 batteries NiMH de 1.2 V / 1000 mAh
Tension 1,2 V