Learn More
De Buyer™ Tourtières Moul’flex™
Code produit 11983664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,9 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11983664 1,9 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11983664 Fournisseur De Buyer™ Code fournisseur 1990.24
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Type de produit Tourtière
Matériau Silicone Platine
À utiliser avec (application) Idéal pour faire des tartes, des desserts, des mousses, des gâteaux, des flans ou des génoises.
Hauteur (métrique) 42 mm
Quantité Unité
Forme Rond
Plage de températures (métrique) −40 à 280°C
Volume (métrique) 1,9 L