Learn More
Brady™ Crochet de raccordement en polyéthylène moulé
Code produit 11791296 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Noir
Conditionnement:
1 PK
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11791296 Noir 1 PK
11781296 Jaune 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11791296 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 078259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.26€
    69.26€ / Pack de 1
    Économisez 3.00€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Utilisés pour fixer des longueurs de chaîne, nos crochets de connexion durables en polyéthylène moulé B-900 sont disponibles pour s'adapter à nos poteaux et à notre chaîne.
  • Utilisés pour fixer des longueurs de chaîne, nos crochets de connexion durables en polyéthylène B-900 sont disponibles pour s'adapter à nos poteaux et à notre chaîne.
Spécification
Quantité 36/paquet
Type de produit Crochet
Couleur Noir
Matériau Polyéthylène
À utiliser avec (application) Contrôle du flux
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50 mm
Type d’étiquette Accessoires pour poteaux