Learn More
Brady™ Liaison de raccordement en polyéthylène moulé
Code produit 11751296 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
1 PK
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11751296 Noir 1 PK
11741296 Blanc 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11751296 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 078248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.75€
    60.68€ / Pack de 1
    Économisez 11.07€
    15% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Utilisés pour fixer de manière permanente des longueurs de chaîne ou pour réparer des maillons de chaîne, nos maillons de connexion durables en polyéthylène moulé B-900 s'accordent avec nos poteaux et notre chaîne.
  • Utilisés pour fixer de manière permanente des longueurs de chaîne ou pour réparer des maillons de chaîne, nos maillons de connexion durables en polyéthylène B-900 s'accordent avec nos poteaux et notre chaîne.
Spécification
Quantité 36/paquet
Type de produit Maillon chaîné
Couleur Noir
Matériau Polyéthylène
À utiliser avec (application) Contrôle du flux
Longueur (métrique) 50.8 mm
Longueur (impériale) 2 in
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50 mm
Type d’étiquette Accessoires pour poteaux