Learn More
Berthold Technologies Fixation pour tube à essai dans LB 9509
Code produit 31777292 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
31777292 Noir
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31777292 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 57011
Expédition estimée: 09-12-2026
Pour la méthode à essai de luminescence dans le luminomètre portable Junior
  • Le support est nécessaire pour calibrer le luminomètre portable Junior à l’aide du tube à essai de luminescence LB 9517
  • Le tube à essai de luminescence LB 9517 est utilisé pour évaluer les performances du luminomètre Junior
Spécification
Type montage
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Luminomètre portable Junior LB 9509