Learn More
Abcam Mouse adipose normal tissue lysate - total protein, 1 mg
Code produit 32155418 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
32155418 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32155418 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab294171mg
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Mouse adipose normal cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: adipose normal
  • Form: Liquid
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot