Learn More
Mouse adrenal tissue lysate - total protein, 100 ug
Code produit 32144895 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
32144895 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32144895 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab4019100ug
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Mouse adrenal cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: adrenal
  • Form: Liquid
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot