Learn More
R&D Systems™ Mouse Angiopoietin-1 (NP_033770.2) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Angiopoietin-1 |
| Numéro d’adhésion | NP_033770.2 |
| Identification génétique (Entrez) | 284 |
| Alias de gène | AGP1, AGPT, Ang1, ANG-1, angiopoietin 1, angiopoietin-1, ANGPT1, KIAA0003 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 10 μg |