Learn More
R&D Systems™ Mouse Artemin DuoSet ELISA
Description
The Mouse Artemin DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse Artemin.
Spécification
Spécification
| Sensibilité du dosage | 0pg/mL |
| Substances à analyser détectables | Artemin |
| Doser | ELISA Development Kit |
| Conjugué | Biotine |
| Réactivité croisée | < 50% cross-species reactivity observed with species tested. < 0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Format du kit d’immunoessai | 96-well microplate (sold separately) |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 11876 |
| Espèces hôtes | Souris |
| Plages de mesure | 31.2-2,000pg/mL |
| Afficher plus |