Learn More
R&D Systems™ Mouse BMP-3b/GDF-10 (AAB46753.1) VersaClone cDNA
Code produit 18791647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18791647 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18791647 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.77€
    289.80€ / 10µg
    Économisez 35.97€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Spécification
Expression BMP-3 b/GDF-10
Numéro d’adhésion AAB46753.1
Identification génétique (Entrez) 2662
Alias de gène BIP, BMP3b, BMP-3 b, bone morphogenetic protein 3 B, Bone-inducing protein, GDF10, GDF-10, growth differentiation factor 10, Growth/differentiation factor 10
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Mouse
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 10 μg