Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Code produit 18797693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18797693 0,1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18797693 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NB82060695
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    534.00€
    505.05€ / 0.1mg
    Économisez 28.95€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-10-2026
The Mouse Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot
Tissue Brain
Quantité 0,1 mg
Tampon de stockage HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Pureté Protein
Spécificité du test Membrane Protein - Mouse Normal Tissue: Brain
Fraction cellulaire Membrane
État des tissus Normal
Réactivité croisée Mouse
Espèces hôtes Mouse
Concentration 2 mg/mL
Type de produit Mouse Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Étape du cycle de vie Adulte
Protein State Native
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche