Learn More
Abcam Mouse brain tissue lysate - mitochondrial extract (contains SDS/DTT), 50 ug
Code produit 32149238 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
32149238 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32149238 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab11034550ug
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Mouse brain cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: brain
  • Form: Liquid
Spécification
À utiliser avec (application) SDS-PAGE, Western Blot