Learn More
R&D Systems™ Mouse CACHD1 (NP_932154.1) VersaClone cDNA
Code produit 18702187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18702187 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18702187 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3292
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1267.43€
    1129.80€ / 10µg
    Économisez 137.63€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Spécification
Expression CACHD1
Numéro d’adhésion NP_932154.1
Identification génétique (Entrez) 57685
Alias de gène cache domain containing 1, Cache domain-containing protein 1, KIAA1573VWFA and cache domain-containing protein 1, RP4-655E10.1, von Willebrand factor type A and cache domain containing 1, VWCD1
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Mouse
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 10 μg