Learn More
Gibco™ Mouse (CD-1) Cryopreserved Hepatocytes, Plateable Female
Code produit 10334920
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10334920 1 flacon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10334920 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur MSCP20
Hépatocytes cryoconservés de souris (CD-1), femelle, traçable
Ces hépatocytes de souris femelle cryoconservés traçables (CD-1) ont été caractérisés pour les activités enzymatiques de métabolisation de médicaments de phase I et de phase II.
Cellules par flacon : 4 à 8 millions
Obtenez les résultats dont vous avez besoin avec les hépatocytes GIBCO
Des hépatocytes de haute qualité avec des viabilités élevées, des niveaux d’expression enzymatique in vivo et une morphologie cellulaire adéquate augmentent la capacité à tirer des corrélations in vitro⁄in vivo et de prendre des décisions concernant le devenir d’un composé. Des techniciens expérimentés et des techniques d’isolement exclusives associés à des critères de commercialisation stricts vous garantissent de recevoir les hépatocytes cryoconservés de la plus haute qualité.
Chaque lot est testé pour :
  • Activités enzymatiques de phases I et II
  • Morphologie adéquate
  • Viabilités généralement > 75 %
  • Pouvoir d’adhérence
  • Formation et intégrité des monocouches
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
    Liens connexes :
    En savoir plus sur nos hépatocytes cryoconservés
    En savoir plus sur notre gamme complète d’hépatocytes ,
    Remarque :
    ces produits nécessitent une expédition dans des flacons Dewar LN2. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Les flacons d’hépatocytes cryoconservés doivent être stockés dans un flacon Dewar de stockage cryogénique ou dans un congélateur à -135 °C.
    Type de cellule Hépatocytes
    Forme Cryoconservé
    Sexe Femmes
    Espèces Souris
    Source du donneur Issu d’un regroupement d’échantillons
    Nbre de cellules 4 à 8 x 10^6
    Gamme de produits Gibco
    Type de produit Hépatocytes
    Quantité 1 flacon