Learn More
GIBCO™ Mouse (CD-1) Microsomes
Code produit 10772650 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10772650 0,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10772650 Fournisseur GIBCO™ Code fournisseur MSMCPL
 Article restreint
En stock
Microsomes hépatiques préparés à partir d’un groupe de souris Cd-1 mâles. Concentration protéique totale : 20 mg/ml.
Microsomes hépatiques préparés à partir d’un groupe de souris CD-1 mâles.
Concentration protéique totale : 20 mg/ml
Nous fournissons des fractions subcellulaires hépatiques provenant d’une variété d’espèces de tox, y compris des primates humains et non humains (singe cynomolgus et singe rhésus), des chiens (beagle), des rats (Sprague-Dawley), des souris (CD-1 et Balb-c) et des truites (Oncorhynchus mykiss). Des espèces personnalisées sont disponibles sur demande.
À des fins de recherche uniquement. Non destiné à une utilisation thérapeutique ou diagnostique chez l’humain ou l’animal.
Lien connexe
En savoir plus sur nos microsomes et nos fractions subcellulaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 0,5 ml
Pureté Niveau de recherche
Espèces hôtes Souris
Concentration 20 mg/ml
Type de produit Microsome de souris
Contenu et stockage Stocker entre -60 °C et -85 °C.
Format Tube
Localisation subcellulaire Microsomes
Conditions d’expédition Glace carbonique
Gamme de produits Gibco
Source du donneur Issu d’un regroupement d’échantillons
Sexe Mâle
Forme physique Congelé
Tissue Foie