Learn More
R&D Systems™ Mouse CD21 (NP_031784.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | CD21 |
| Numéro d’adhésion | NP_031784.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 1380 |
| Alias de gène | C3DR, C3DRSLEB9, CD21, CD21 antigen, Complement C3d receptor, complement component (3 d/Epstein Barr virus) receptor 2, complement receptor type 2, Cr2, EBV receptor, Epstein-Barr virus receptor |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Quantité | 10 μg |