Learn More
R&D Systems™ Mouse CD3 delta/CD3d (NP_038515.3) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | CD3 delta |
| Numéro d’adhésion | NP_038515.3 |
| Identification génétique (Entrez) | 915 |
| Alias de gène | CD3 antigen, delta subunit, CD3D, CD3d antigen, CD3d antigen, delta polypeptide (TiT3 complex), CD3d molecule, delta (CD3-TCR complex), CD3-DELTA, T3DOKT3, delta chain, T-cell receptor T3 delta chain, T-cell surface glycoprotein CD3 delta chain |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Quantité | 10 μg |