Learn More
R&D Systems™ Mouse CD68/SR-D1 (NP_001277987.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | CD68/SR-D1 |
| Numéro d’adhésion | NP_001277987.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 968 |
| Alias de gène | CD_antigen: CD68, CD68, CD68 antigen, CD68 molecule, DKFZp686M18236, GP110, LAMP4, macrophage antigen CD68, macrosialin, SCARD1, scavenger receptor class D, member 1, SRD1, SR-D1 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Mouse |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 10 μg |